860657P
Avanti
sphingosine-d7
Avanti Research™ - A Croda Brand 860657P, powder
Sinonimo/i:
D-erythro-sphingosine-d7
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (860657P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (860657P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860657P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@@](N)([H])[C@@](O)([H])/C=C/CCCCCCCCCCC(C(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H]
InChI
WWUZIQQURGPMPG-AVMMVCTPSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)