Documenti fondamentali
700253P
Avanti
DPH-propionic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
3-(4-((1E,3E,5E)-6-phenylhexa-1,3,5-trien-1-yl)phenyl)propanoic acid
Scegli un formato
5 MG
CHF 341.00
CHF 341.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 341.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H20O2
Peso molecolare:
304.38
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 341.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 5 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700253P-5MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)