Vai a
43060
N,N,N-Trimethyl-4-(6-phenyl-1,3,5-hexatrien-1-yl)phenylammonium p-toluenesulfonate
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥96.0% (TLC)
Sinonimo/i:
1,6-Diphenyl-1,3,5-hexatriene-4′-trimethylammonium tosylate, 1-(4-Trimethylammoniophenyl)-6-phenyl-1,3,5-hexatriene p-toluenesulfonate, 4′-(Trimethylammonio)diphenylhexatriene p-toluenesulfonate, TMA-DPH
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1’420.00
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C21H24N · C7H7O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
461.62
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
CHF 1’420.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥96.0% (TLC)
form
powder
mp
237 °C (dec.) (lit.)
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, methanol: soluble
fluorescence
λex 355 nm; λem ~430 nm in methanol
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O.C[N+](C)(C)c2ccc(\C=C\C=C\C=C\c3ccccc3)cc2
InChI
1S/C21H24N.C7H8O3S/c1-22(2,3)21-17-15-20(16-18-21)14-8-5-4-7-11-19-12-9-6-10-13-19;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h4-18H,1-3H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/q+1;/p-1/b5-4+,11-7+,14-8+;
InChI key
ZKARERKEBVSZCX-VMDDUYISSA-M
Application
N,N,N-Trimethyl-4-(6-phenyl-1,3,5-hexatrien-1-yl)phenylammonium p-toluenesulfonate(TMA-DPH) is used as a fluorescence anisotropy probe in lipid membrane structural studies.
Other Notes
Probe for membrane fluidity[1]
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
8.14692C8147C106402
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 355 nm; λem ~430 nm in methanol
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystals
solubility
DMF: soluble, methanol: soluble, DMSO: soluble
solubility
10 g/L
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
assay
≥96.0% (TLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
95%
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)