Vai a
SML0202
DPH
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-(1,3-diaryl-1H-pyrazol-4-yl)hydantoin, 5-[3-(4-fluorophenyl)-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl]-2,4-imidazolidinedione
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 111.00
25 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 444.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H13FN4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
336.32
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 111.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)-c2nn(cc2C3NC(=O)NC3=O)-c4ccccc4
InChI
1S/C18H13FN4O2/c19-12-8-6-11(7-9-12)15-14(16-17(24)21-18(25)20-16)10-23(22-15)13-4-2-1-3-5-13/h1-10,16H,(H2,20,21,24,25)
InChI key
MPQWYPLPWGUMJE-UHFFFAOYSA-N
Application
DPH may be used in c-Abl tyrosine kinase-mediated cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
DPH is a potent cell permeable c-Abl activator. DPH binds to the myristoyl binding site and leads to activation of c-Abl kinase activity. The compound stimulates the phosphorylation of c-Abl and its downstream substrate Crk.
Potent cell permeable c-Abl activator
DPH binds and alters the conformation of the myristoyl binding site of c-Abl tyrosine kinase. It exhibits potent enzymatic and cellular activity that stimulates the activation of c-Abl.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Abl page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
700253PTA9H9C4BEF9CFLUH99C775B2
DPH ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0202
DPH
DPH-propionic acid Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
700253P
DPH-propionic acid
description
≥98% (HPLC)
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
description
-
description
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
>99% (TLC)
assay
-
assay
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to tan
color
-
color
-
color
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)