Documenti fondamentali
700252P
Avanti
Taurolithocholic acid sodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
5β-Cholanic acid-3α-ol N-(2-sulphoethyl)-amide sodium salt
Scegli un formato
10 MG
CHF 161.00
CHF 161.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
CHF 161.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H44NNaO5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
505.69
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 161.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 10 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
bile acids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700252P-10mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)