700263P
Avanti
Glycoursodeoxycholic acid
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
5β-cholanic acid-3α,7β-diol N-(carboxymethyl)-amide
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 10 mg ((700263P-10MG
(700251P-10MG))
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N(CC(=O)O)C(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H](C[C@@H]3O)C[C@@H](CC4)O)C)CC2)CC1)C)C
InChI
1S/C26H43NO5/c1-15(4-7-22(30)27-14-23(31)32)18-5-6-19-24-20(9-11-26(18,19)3)25(2)10-8-17(28)12-16(25)13-21(24)29/h15-21,24,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16+,17-,18-,19+,20+,21+,24+,25+,26-/m1/s1
GHCZAUBVMUEKKP-XROMFQGDSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)