Documenti fondamentali
700236P
Avanti
12-ketochenodeoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
5β-cholanoic acid-3α,7α-diol-12-one
Scegli un formato
5 MG
CHF 205.00
CHF 205.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 205.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H38O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
406.56
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 205.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
package of 1 × 5 mg ((700236P-5MG))
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
bile acids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O[C@H]1[C@@H]2[C@@H]([C@@]4([C@H](C1)C[C@@H](CC4)O)C)CC(=O)[C@]3([C@H]2CC[C@@H]3[C@@H](CCC(=O)O)C)C
InChI
MIHNUBCEFJLAGN-DMMBONCOSA-N
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700236P-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)