Documenti
700323P
Avanti
Cholic acid 3-sulfate disodium salt
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
3α, 7α, 12α -trihydroxy-5β-cholan-24-oic acid 3-sulfate disodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H38Na2O8S
Peso molecolare:
532.60
Codice UNSPSC:
12161700
NACRES:
NA.25
Saggio
>99% (TLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Confezionamento
package of 1 × 1 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Tipo di lipide
bile acids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700323P-1MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3