700184M
Avanti
desmosterol (D6) ester
26,26,26,27,27,27-hexadeuteriocholesta-5,24-dien-3β-ol (9Z-octadecenoate), methylene chloride solution
Sinonimo/i:
111014
Saggio
>99% (TLC)
Stato
methylene chloride solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (700184M-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 700184M
Concentrazione
1 mg/mL (700184M-1mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
WGK 2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)