Documenti fondamentali
700174P
Avanti
Δ 5-avenasterol
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Delta5-avenasterol, Stigmasta-5,24(28)-dien-3-ol, (3β)-
Scegli un formato
5 MG
CHF 1’280.00
CHF 1’280.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 1’280.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H48O
Numero CAS:
Peso molecolare:
412.69
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 1’280.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (700174P-5MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1(CC[C@H](O)C2)C2=CCC3C1CCC4(C)C3CCC4C(CC/C(C(C)C)=C/C)C
InChI
1S/C29H48O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h7,10,19-20,23-27,30H,8-9,11-18H2,1-6H3/b21-7-/t20-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
OSELKOCHBMDKEJ-WGMIZEQOSA-N
Azioni biochim/fisiol
Delta 5-avenasterol is known to prevent decomposition of oat oil during frying.[1]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700174P-5MG)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Cycloartenol ≥90% (GC)
Sigma-Aldrich
08172
Cycloartenol
campesterol Avanti Research™ - A Croda Brand 700126P, powder
Avanti
700126P
campesterol
Brassicasterol Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
700175P
Brassicasterol
Campesterol phyproof® Reference Substance
PHL89514
Campesterol
Erythrodiol analytical standard
Supelco
09258
Erythrodiol
Stigmasterol phyproof® Reference Substance
PHL82658
Stigmasterol
β-Sitosterol certified reference material, 100 μg/mL in chloroform
Supelco
47133
β-Sitosterol
Fatty Acids in Foods and their Health Implications, 240-240 (2004)