Vai a
F5379
Fucosterol
≥93%, powder, antioxidant
Sinonimo/i:
3β-Hydroxy-5,24(28)-stigmastadiene, 5,24(28)-Stigmastadien-3β-ol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 376.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H48O
Numero CAS:
Peso molecolare:
412.69
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥93%
CHF 376.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Fucosterol, ≥93%
Quality Segment
assay
≥93%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C=C(/CC[C@H](C)C1CCC2C3CC=C4CC(O)CCC4(C)C3CCC12C)C(C)C
InChI
1S/C29H48O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h7,10,19-20,23-27,30H,8-9,11-18H2,1-6H3/b21-7+
InChI key
OSELKOCHBMDKEJ-QPSGOUHRSA-N
General description
Fucosterol is a phytosterol abundantly present in algae, Ecklonia arborea and Silvetia compressa.
Application
Fucosterol has been used:
  • as an environmental contaminant to study its effect on morphological development in growing zebrafish embryos and larvae
  • to study its anxiolytic effects in mice
  • as an external standard to analyze sterols in seaweed samples
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
F69321633772723
Fucosterol ≥93%
Sigma-Aldrich
F5379
Fucosterol
Fucoxanthin carotenoid antioxidant
Sigma-Aldrich
F6932
Fucoxanthin
Fucoxanthin analytical standard
Supelco
16337
Fucoxanthin
Fucoxanthinol analytical standard
Supelco
72723
Fucoxanthinol
description
≥93%
description
carotenoid antioxidant
description
analytical standard
description
analytical standard
assay
≥93%
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)