Documenti fondamentali
700161P
Avanti
Glucosyl sitosterol
Avanti Research - A Croda Brand 700161P, powder
Sinonimo/i:
β-D-Glucosyl sitosterol
Scegli un formato
5 MG
CHF 242.00
CHF 242.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 242.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C35H60O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
576.85
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
CHF 242.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (700161P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 700161P
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2CC[C@@]3([C@@H]4[C@H]([C@H]5[C@@]([C@H](CC5)[C@@H](CC[C@H](C(C)C)CC)C)(CC4)C)CC=C3C2)C
InChI
1S/C35H60O6/c1-7-22(20(2)3)9-8-21(4)26-12-13-27-25-11-10-23-18-24(14-16-34(23,5)28(25)15-17-35(26,27)6)40-33-32(39)31(38)30(37)29(19-36)41-33/h10,20-22,24-33,36-39H,7-9,11-19H2,1-6H3/t21-,22-,24+,25+,26-,27+,28+,29-,30-,31+,32-,33-,34+,35-/m1/s1
NPJICTMALKLTFW-OFUAXYCQSA-N
Descrizione generale
Glucosyl sitosterol is a glucosyl sterol produced by plants, fungi and bacteria.[1]
Glucosyl sitosterol is a steroid present in significant amounts in Bauhinia manca plant stem.[2]
Azioni biochim/fisiol
Glucosyl sitosterol like β-sitostery1-β-D-glucoside from Mentha cordifolia have analgesic functionality and may be useful in pain tolerance.[3]
Confezionamento
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700161P-5mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
681.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
361 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Hypoglycemic activity of two Brazilian Bauhinia species: Bauhinia forficata L. and Bauhinia monandra Kurz.
Menezes F, et al.
Revista Brasileira de Farmacognosia, 17(1), 8-13 (2007)
Cholesterol and Other Lipid Metabolism
Steroids, 85-85 (2011)
Bioactivity studies on beta-sitosterol and its glucoside
Villasenor IM, et al.
Phytotherapy Research, 16(5), 417-421 (2002)