700077P
Avanti
FF-MAS
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
14-demethyl-14-dehydrolanosterol, 4,4-dimethyl-5α-cholesta-8,14,24-trien-3β-ol; follicular fluid meiosis-activating sterol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (700077P-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
InChI
1S/C29H46O/c1-19(2)9-8-10-20(3)22-12-13-23-21-11-14-25-27(4,5)26(30)16-18-29(25,7)24(21)15-17-28(22,23)6/h9,13,20,22,25-26,30H,8,10-12,14-18H2,1-7H3/t20-,22-,25+,26+,28-,29-/m1/s1
LFQXEZVYNCBVDO-PBJLWWPKSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- as a standard in gas chromatography/ mass spectroscopy (GC/MS) for profiling sterols of oligodendrocyte progenitor cells (OPCs)
- as Dulbecco′s modified eagle medium (DMEM) medium supplement to test its effect on cancer cell viability
- to evaluate its effect on LXRβ-overexpressing squamous carcinoma SCC61 cells