330834L
Avanti
Lyso PC Internal Standard Mixture - UltimateSPLASH™
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Lyso PC Internal Standard Mixture - UltimateSPLASH for Lipidomic Analysis
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solution
Confezionamento
package of 1 × 1 mg
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand
applicazioni
lipidomics
metabolomics
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C