Key Documents
330284P
Avanti
Clickable Chenodeoxycholic Acid
Avanti Research - A Croda Brand
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H45NO5
Peso molecolare:
487.67
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (330284P-5MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Applicazioni
Click Chemistry
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3