Key Documents
330282P
Avanti
Clickable Cholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
Clickable Cholic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C29H45NO6
Peso molecolare:
503.67
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.26
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 5 mg (330282P-5MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Applicazioni
Click Chemistry
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3