330002S
Avanti
E06 mAb-biotinylated
E06 Mouse Monoclonal Antibody (IgM), Biotinylated Anti-(Oxidized Phospholipid), 1X TBS (Tris Buffered Saline) with 1%BSA
Sinonimo/i:
E06 mAb-biotinylated, T15 antibody
About This Item
Prodotti consigliati
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Saggio
>95%
Forma fisica
solution
Confezionamento
pkg of 1 × 0.125 mL (polypropylene tube with screw cap (330002S-25ug))
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 330002S
Concentrazione
0.2 mg/mL (330002S-25ug)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3