Documenti fondamentali
Z687782
Replacement NMR needle with cone tip for eVol® electronic syringe
for 50 μL, L × O.D. 18.0 cm × 0.63 mm, gauge size 23
Scegli un formato
2 EA
CHF 50.80
CHF 50.80
Spedizione prevista il15 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
CHF 50.80
About This Item
Codice UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
CHF 50.80
Spedizione prevista il15 maggio 2025
Gauge
23
Produttore/marchio commerciale
SGE 038038
Lungh. × D.E.
18.0 cm × 0.63 mm
Descrizione generale
The eVol® NMR electronic syringe facilitates in-tube sample mixing and enables recovery of precious samples allowing them to be stored in alternative vessels (such as inexpensive vials) rather than being left in valuable tubes. The cone tip replacement needles come in multiple length and gauge options to fit your specific needs.
Note legali
eVol is a registered trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)