Documenti fondamentali
Z677876
Finntip® Flex pipette tips
Finntip Flex 200, sterile
Scegli un formato
960 EA
CHF 128.00
CHF 128.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
960 EA
CHF 128.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
CHF 128.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Materiali
colorless tip
yellow
Sterilità
sterile
Caratteristiche
barrier: no
Confezionamento
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Produttore/marchio commerciale
Finn 94060313
Volume massimo
200 μL
Intervallo di volume
1-200 μL
Descrizione generale
Finntip Flex pipette tips are easy-to-use, soft, flexible high-end tips. They are molded with diamond polished tooling for an extra smooth tip surface, which prevents liquid retention and achieves better pipetting accuracy.
Altre note
Browse all pipette tips
Note legali
Finntip is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)