Documenti fondamentali
Z677833
Finntip® Flex pipette tips
Finntip Flex 10, sterile
Scegli un formato
960 EA
CHF 134.00
CHF 134.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
960 EA
CHF 134.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
CHF 134.00
Check Cart for Availability
Materiali
colorless tip
pink
Sterilità
sterile
Caratteristiche
barrier: no
Confezionamento
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Produttore/marchio commerciale
Finn 94060103
Volume massimo
10 μL
Intervallo di volume
0.1-10 μL
Descrizione generale
Finntip Flex pipette tips are easy-to-use, soft, flexible high-end tips. They are molded with diamond polished tooling for an extra smooth tip surface, which prevents liquid retention and achieves better pipetting accuracy.
Altre note
Browse all pipette tips
Note legali
Finntip is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2