Documenti fondamentali
Z562076
Platinum crucible
standard, capacity 25 mL
Sinonimo/i:
crucibles
Scegli un formato
1 EA
CHF 2’690.00
CHF 2’690.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 2’690.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
CHF 2’690.00
Check Cart for Availability
Materiali
platinum
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Birmingham metals BC8
Capacità
25 mL
Diam. × Alt. piastra
41 mm × 34 mm , Base 25 mm
Peso
25.0 g+/- 5%
Applicazioni
Platinum crucible is suitable for use in analytical laboratories.
Caratteristiche e vantaggi
Platinum crucible, due to its heavy base and lighter wall, withstands harsh conditions.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9