Documenti fondamentali
Z275077
Sigma-Aldrich
Kimax® weighing bottle, Style II
capacity 16 mL
Scegli un formato
1 PKG
CHF 360.00
CHF 360.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
CHF 360.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.71
CHF 360.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Materiali
glass bottle
glass stopper
round bottle
Giunto
joint ST/NS neck29/12
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Kimble® 15146-2550
Diam. int. × alt.
25 mm × 50 mm
Capacità
16 mL
Descrizione generale
Designed from Federal Specification NNN-B-1493 requirements.
Cylindrical, tall form. Style II has a cap closure that fits over an externally ground body.
Note legali
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)