Documenti fondamentali
Z215155
PTFE screw propeller stirrer shaft
shaft diam. 6 mm, L 400 mm
Scegli un formato
1 EA
CHF 66.30
CHF 66.30
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 66.30
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
CHF 66.30
Spedizione prevista il29 maggio 2025
Materiali
PTFE
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cowie 005.240.2
Lunghezza
400 mm
Diametro pala
40 mm
Diam. asta
6 mm
Descrizione generale
  • Guaranteed chemically resistant, inert and leak-free
  • Use up to 280°C (540°F)
  • Encapsulated stainless steel core for maximum rigidity
Please note: The propeller and shaft are fused together.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
PTFE stirrer shaft shaft diam. 8 mm, L 400 mm
Z566292
PTFE stirrer shaft
PTFE stirrer guides shaft D 6 mm, joint: ST/NS 24/40
Z649287
PTFE stirrer guides
PTFE stirrer shaft shaft diam. 9.5 mm, L 550 mm
Z238708
PTFE stirrer shaft
IKA® stirring elements R 1342 propeller stirrer, 4-bladed, stainless steel, 1/cs
Z404306
IKA® stirring elements