Documenti fondamentali
Z215163
PTFE screw propeller stirrer shaft
shaft diam. 6 mm, L 500 mm
Scegli un formato
1 EA
CHF 70.70
CHF 70.70
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 70.70
About This Item
Codice UNSPSC:
41103801
NACRES:
NB.72
CHF 70.70
Check Cart for Availability
Materiali
PTFE
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cowie 005.250.2
Lunghezza
500 mm
Diametro pala
40 mm
Diam. asta
6 mm
Descrizione generale
  • Guaranteed chemically resistant, inert and leak-free
  • Use up to 280°C (540°F)
  • Encapsulated stainless steel core for maximum rigidity
Please note: The propeller and shaft are fused together.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
PTFE stirrer shaft shaft diam. 9.5 mm, L 550 mm
Z238708
PTFE stirrer shaft