Documenti fondamentali
Z215287
PTFE centrifugal stirrer shaft
shaft diam. 6 mm, L 500 mm
Scegli un formato
1 EA
CHF 68.20
CHF 68.20
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 68.20
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
CHF 68.20
Check Cart for Availability
Materiali
PTFE
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cowie 005.450.2
Lunghezza
500 mm
Diametro pala
50 mm
Diam. asta
6 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)