Documenti fondamentali
Z238708
PTFE stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 550 mm
Scegli un formato
1 EA
CHF 48.00
CHF 48.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 48.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
CHF 48.00
Check Cart for Availability
Materiali
PTFE
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Cowie 005.555.1
Lunghezza
550 mm
Diam. asta
9.5 mm
Descrizione generale
Stirring shaft with steel core for optimal rigidity. Use with PTFE stirrer guides and for applications which do not require a guide. Unbreakable, scratch resistant, and usable up to 280°C.
With 6.5mm diamond-shaped button and steel core, order blades below.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
PTFE stirrer shaft shaft diam. 12 mm, L 1,000 mm
Z566330
PTFE stirrer shaft
PTFE stirrer shaft shaft diam. 6 mm, L 400 mm
Z238686
PTFE stirrer shaft
PTFE stirrer shaft shaft diam. 6 mm, L 500 mm
Z238694
PTFE stirrer shaft
PTFE anchor stirrer shaft shaft diam. 9.5 mm, L 650 mm, blade diam. 140 mm
Z215260
PTFE anchor stirrer shaft