Documenti fondamentali
Z202851
Sigma-Aldrich
Solvent still heads
capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 24/40
Scegli un formato
1 EA
CHF 856.00
CHF 856.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 856.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
CHF 856.00
Check Cart for Availability
Giunto
joint: ST/NS24/40
Capacità
1,000 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
With return finger and 4 mm PTFE stopcock.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)