Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
6 ea | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 30.50 |
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41122405
NACRES:
NB.35
eCl@ss:
32035504
CHF 30.50
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimanufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15998C
L
110 mm
color
dark blue
General description
Disposable forceps feature corrugated handle and serrated tips. Made of acrylonitrile butadiene styrene.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description dark blue, L 110 mm, straight tip | description Specimen, L 8 in. , 203 mm | description Dissecting | description Fine tip, curved |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15998C | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| L 110 mm | L 8 in. , 203 mm | L 4 1/2 in. | L 4 1/2 in. |
| color dark blue | color - | color - | color - |
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?