Z147915
Aldrich® solvent-still-head apparatus
head capacity 1,000 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Capacità pallone
5,000 mL
Capacità testa
1,000 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
24/40 joints. Includes still head, column with Raschig rings, Friedrichs condenser, one-neck round-bottom flask, stopper, and nitrogen-inlet adapter. Designed by Paul F. Hudrlik. May be used for continuous distillation.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)