Documenti fondamentali
Z249602
Sigma-Aldrich
Aldrich® modified, jacketed Dean-Stark trap
joint: ST/NS 24/40, Overall H 300 mm
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’690.00
CHF 1’690.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’690.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
CHF 1’690.00
Check Cart for Availability
Giunto
joint: ST/NS24/40
Alt. complessiva
300 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Designed specifically for azeotropic distillation using solvents heavier than water (e.g., chloroform). 350 mL capacity. 0-3 mm PTFE valve.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)