Documenti fondamentali
Z180580
Ace double-arc PTFE stirrer blade
W × L 24 mm × 84 mm
Scegli un formato
1 EA
CHF 19.70
CHF 19.70
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 19.70
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
CHF 19.70
Check Cart for Availability
Materiali
PTFE
Caratteristiche
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 1,000 ‑ 2,000 mL
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 8082-06
Largh. × lungh.
24 mm × 84 mm
Descrizione generale
Eliminates flip-over problem.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)