Documenti fondamentali
Z180564
Ace double-arc PTFE stirrer blade
W × L 19 mm × 40 mm
Scegli un formato
1 EA
CHF 13.20
CHF 13.20
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 13.20
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
CHF 13.20
Check Cart for Availability
Materiali
PTFE
Caratteristiche
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 100 ‑ 500 mL
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 8082-02
Largh. × lungh.
19 mm × 40 mm
Descrizione generale
Eliminates flip-over problem.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)