Documenti fondamentali
Z508659
PTFE stirrer blade
fits shaft o.d., 19 mm (with button), W × L 54 mm × 200 mm
Scegli un formato
1 EA
CHF 157.00
CHF 157.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 157.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
CHF 157.00
Check Cart for Availability
Materiali
PTFE
Caratteristiche
fits shaft o.d. 19 mm (with button)
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 8085-58
Largh. × lungh.
54 mm × 200 mm
Descrizione generale
Strong, non-scratch and Inert FDA grade, USP Class VI PTFE stirring blades, fits all standard button-tip stirring shafts.
Caratteristiche e vantaggi
  • Long-groove keyhole provides easy insertion into flask neck
  • Rotates into proper position for stirring action
  • Autoclavable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)