Documenti fondamentali
Z406643
Sigma-Aldrich
Borosilicate glass stirrer blade
W × L 19 mm × 60 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
Materiali
glass
Descrizione
for shafts with button
Caratteristiche
fits shaft o.d. 10 mm
for flask size 250 ‑ 500 mL
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 8083-08
Largh. × lungh.
19 mm × 60 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)