Z177598
Scienceware® filter paper discs for Buchner funnels
for 18 in. I.D.
Scegli un formato
CHF 274.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 274.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Prodotti consigliati
Materiali
cellulose membrane
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H14632-0018
Parametri
90 mL/min speed
Diametro
18 in.
Dimensione pori
3 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
- Wet burst strength is greater than 68 KPa
- Weight: 100 g per square meter
- Thickness: 0.30 mm
- Flow rate: 90 mL/min
- Particle retention is 3 microns
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)