Z177601
Scienceware® filter paper discs for Buchner funnels
for 24 in. I.D.
Sinonimo/i:
Filter Paper Discs
Scegli un formato
CHF 351.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 351.00
Prodotti consigliati
Materiali
cellulose membrane
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H14632-0024
Parametri
90 mL/min speed
Diametro
24 in.
Dimensione pori
3 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
- Wet burst strength is greater than 68 KPa
- Weight: 100 g per square meter
- Thickness: 0.30 mm
- Flow rate: 90 mL/min
- Particle retention is 3 microns
Applicazioni
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)