Documenti
JGWP09025
Millipore
Filtri a membrana PTFE con pori da 0,2 μm
Omnipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana Omnipore
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
PTFE membrane
plain filter
white filter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Omnipore
Parametri
130 °C max. temp.
Diam. filtro
90 mm
Spessore
65 μm
Dimensione pori
0.2 μm pore size
80 % porosity
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La membrana Omnipore è una membrana idrofila in politetrafluoroetilene (PTFE) utilizzabile per la filtrazione di soluzioni acquose, la chiarificazione di acidi e di soluzioni alcaline.
Applicazioni
  • Filtrazione di soluzioni acquose
  • Chiarificazione di soluzioni acide e alcaline
  • Filtrazione di fasi mobili per HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Analisi di microplastiche
Caratteristiche e vantaggi
  • Inerte biologicamente e chimicamente.
  • Porosità elevata, per valori di portata altrettanto elevati
  • Compatibile con una varietà di solventi, soluzioni acide e soluzioni alcaline.
Note legali
Omnipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Barbara Bernardim et al.
Nature protocols, 14(1), 86-99 (2018-11-25)
There is considerable interest in the development of chemical methods for the precise, site-selective modification of antibodies for therapeutic applications. In this protocol, we describe a strategy for the irreversible and selective modification of cysteine residues on antibodies, using functionalized
Ammonia synthesis at intermediate temperatures in solid-state electrochemical cells using cesium hydrogen phosphate based electrolytes and noble metal catalysts
Kishira S, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 42(43), 26843-26854 null