W530293
Jojoba oil
Certified organic (NOP)
Sinonimo/i:
Jojoba oil from Simmondsia chinensis, Jojoba bean oil, Jojoba liquid wax
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
Certified organic (NOP)
Kosher
Livello qualitativo
Origine
USA origin
Indice di rifrazione
n20/D 1.466
Densità
0.868 g/mL at 25 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
tropical
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?