W519103
Methyl formate
≥95%
Sinonimo/i:
Formic acid methyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Saggio
≥95%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
842 °F
Limite di esplosione
23 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.343 (lit.)
pH
4.0-5.0 (20 °C, 200 g/L)
P. eboll.
32-34 °C (lit.)
Punto di fusione
−100 °C (lit.)
Densità
0.974 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fruity; plum
Stringa SMILE
[H]C(=O)OC
InChI
1S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3
TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-2.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-19 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves