Documenti fondamentali
W352101
Sigma-Aldrich
Propyl mercaptan
≥97%
Sinonimo/i:
1-Propanethiol, n-Propylmercaptan, Mercaptan C3
Scegli un formato
W352101-SAMPLE-K
CHF 60.20
1 KG
CHF 148.00
2 KG
CHF 202.00
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W352101-SAMPLE-K
CHF 60.20
1 KG
CHF 148.00
2 KG
CHF 202.00
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2SH
Numero CAS:
Peso molecolare:
76.16
Numero FEMA:
3521
Beilstein:
1696860
Numero CE:
N° CoE:
11816
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
12.071
NACRES:
NA.21
CHF 60.20
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Halal
Kosher
agenzia
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
FDA 21 CFR 172.515
Densità del vapore
2.54 (vs air)
Tensione di vapore
122 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.426 (lit.)
P. ebollizione
67-68 °C (lit.)
Punto di fusione
−113 °C (lit.)
Densità
0.820 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
onion; alliaceous
Stringa SMILE
CCCS
InChI
1S/C3H8S/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
SUVIGLJNEAMWEG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Propyl mercaptan is a volatile sulfur compound that is reported to occur in onion[1], potato[2] and wine.[3]
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Ethanethiol ≥97%
Sigma-Aldrich
W425800
Ethanethiol
1-Butanethiol 99%
Sigma-Aldrich
112925
1-Butanethiol
Ethanethiol 97%
Sigma-Aldrich
E3708
Ethanethiol
Food flavors and odors, volatile sulfur compounds in potatoes.
Gumbmann MR & Burr HK.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 12(5), 404-408 (1964)
Estimation of volatile sulphur compounds in beer.
Walker MD
Journal of the Institute of Brewing, 98(4), 283-287 (1992)
Onion flavor and odor, the volatile flavor components of onions.
Carson JF & Wong FF
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 9(2), 140-143 (1961)
An improved gas chromatographic method for the detection and quantitation of mercaptans in blood.
H A Mardini et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 113(1), 35-41 (1981-06-02)
E Meschkat et al.
Chemical research in toxicology, 14(1), 110-117 (2001-02-15)
The potent skin sensitizers hex-1-ene- and hexane-1,3-sultone have been synthesized isotopically labeled with (13)C at reactive sites. The reactivity of 2-[(13)C]- and 3-[(13)C]hex-1-ene-1,3-sultones and of 3-[(13)C]hexane-1,3-sultone toward a series of model nucleophiles for protein amino acid residues, i.e., butylamine, diethylamine