W509000
2-Methoxynaphthalene
≥99%
Sinonimo/i:
Methyl 2-naphthyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
Kosher
Saggio
≥99%
P. ebollizione
274 °C (lit.)
Punto di fusione
70-73 °C (lit.)
Densità
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Stringa SMILE
COc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H10O/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8H,1H3
LUZDYPLAQQGJEA-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?