19671
4-tert-Butylcatechol
≥99.0%
Sinonimo/i:
4-(1,1-Dimethylethyl)benzene-1,2-diol, 4-tert-Butylcatechin, 4-tert-Butylpyrocatechol, 4-TBC, p-tert-Butylcatechol
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
powder
P. eboll.
285 °C (lit.)
Punto di fusione
52-55 °C (lit.)
56-58 °C
Solubilità
methanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C10H14O2/c1-10(2,3)7-4-5-8(11)9(12)6-7/h4-6,11-12H,1-3H3
XESZUVZBAMCAEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Antioxidant source for radical reactions: Research identified 4-tert-Butylcatechol as a viable source of hydrogen atoms in radical reactions, specifically in deiodination processes, expanding its utility in synthetic organic chemistry (Povie et al., 2016).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges