Documenti
W490355
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-methyl-2-oxopentanoate
≥95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.19
Numero FEMA:
4903
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
Grado
Halal
Kosher
Conformità normativa
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥95%
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
herbaceous; woody; walnut
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
170.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
77.11 °C