Documenti
63407
Sigma-Aldrich
Methyl malonate monoamide
≥97.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
Methyl carbamoylacetate
About This Item
Formula condensata:
NH2COCH2COOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
117.10
Beilstein:
2237801
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
39-44 °C
Stringa SMILE
COC(=O)CC(N)=O
InChI
1S/C4H7NO3/c1-8-4(7)2-3(5)6/h2H2,1H3,(H2,5,6)
LSNSJCKGQREPDW-UHFFFAOYSA-N
WGK 3