Documenti fondamentali
W401501
Sigma-Aldrich
Pyrazine
≥99%, FG
Sinonimo/i:
1,4-diazabenzene, 1,4-diazine, p-diazine
Scegli un formato
W401501-SAMPLE-K
CHF 62.10
100 G
CHF 68.30
1 KG
CHF 378.00
CHF 62.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W401501-SAMPLE-K
CHF 62.10
100 G
CHF 68.30
1 KG
CHF 378.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H4N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
80.09
Numero FEMA:
4015
Beilstein:
103905
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
14.144
NACRES:
NA.21
CHF 62.10
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Kosher
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
Saggio
≥99%
P. ebollizione
115-116 °C (lit.)
Punto di fusione
50-56 °C (lit.)
Densità
1.031 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
pungent; nutty
Stringa SMILE
c1cnccn1
InChI
1S/C4H4N2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H
KYQCOXFCLRTKLS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
131.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
55 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Emily J Dennis et al.
Nature, 562(7725), 119-123 (2018-09-28)
DEET (N,N-diethyl-meta-toluamide) is a synthetic chemical identified by the US Department of Agriculture in 1946 in a screen for repellents to protect soldiers from mosquito-borne diseases1,2. Since its discovery, DEET has become the world's most widely used arthropod repellent and
Nicole Favreau-Farhadi et al.
Journal of food science, 80(10), C2140-C2146 (2015-09-27)
Rosmarinic acid and Epigallocatechin gallate concentrations were studied as natural inhibitors of Maillard browning in glucose/glycine model systems, and in bakery rolls and applesauce. The concentrations of the inhibitors were varied to determine the highest level of inhibition without a
Gustavo Luis Leonardo Scalone et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(22), 5364-5372 (2015-05-15)
Pyrazines are specific Maillard reaction compounds known to contribute to the unique aroma of many products. Most studies concerning the generation of pyrazines in the Maillard reaction have focused on amino acids, while little information is available on the impact