W398705
4-Hydroxybenzyl alcohol
≥98%, FG
Sinonimo/i:
NSC 227926
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
Saggio
≥98%
Punto di fusione
114-122 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
fruity; sweet
Stringa SMILE
OCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H8O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,8-9H,5H2
BVJSUAQZOZWCKN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3