W398403
4-idrossibenzaldeide
≥97%, FG
Sinonimo/i:
p-idrossibenzaldeide
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Saggio
≥97%
Punto di fusione
112-116 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
almond; balsamic; nutty; sweet
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H
RGHHSNMVTDWUBI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Duplice azione delle benzaldeidi: Inibizione del quorum sensing e potenziamento dell'efficacia antibiotica per il controllo dei biofilm di Pseudomonas aeruginosa. Questo lavoro evidenzia la duplice funzionalità dei derivati della benzaldeide nell'inibire la comunicazione batterica e nel potenziare l'efficacia antibiotica, proponendo strategie promettenti contro le infezioni associate al biofilm (Borges A et al., 2024).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
345.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
174 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?