W390003
Sodium diacetate
Sinonimo/i:
Sodium hydrogen diacetate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Conformità normativa
FCC
FDA 21 CFR 184.1754
Forma fisica
solid
Punto di fusione
323-329 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
faint
Stringa SMILE
[Na+].CC(O)=O.CC([O-])=O
InChI
1S/2C2H4O2.Na/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+1/p-1
BHZOKUMUHVTPBX-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1