71183
Sodium acetate
anhydrous, BioUltra, for luminescence, for molecular biology, ≥99.0% (NT)
Sinonimo/i:
Sodium acetate anhydrous, Acetic acid Sodium salt anhydrous, Acetic acid sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
Molecular Biology
for luminescence
for molecular biology
Nome Commerciale
BioUltra
Saggio
≥99.0% (NT)
Stato
solid
Temp. autoaccensione
1112 °F
Impurezze
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Perdita
≤0.5% loss on drying, 150 °C
pH
8.5-10.0 (25 °C, 3 M in H2O)
pKa
4.76 (acetic acid)
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: 3 M at 20 °C, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤10 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤10 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
[Na+].CC([O-])=O
λ
3 M in H2O
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: 0.03
λ: 280 nm Amax: 0.02
Compatibilità
suitable for luminescence
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?