W373923
4-Vinylphenol solution
10 wt. % in propylene glycol, FG
Sinonimo/i:
4-ethenylphenol, p-Hydroxystyrene, p-vinylphenol
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Concentrazione
10 wt. % in propylene glycol
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
medicinal; chemical; phenolic; sweet
InChI
1S/C8H8O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h2-6,9H,1H2
FUGYGGDSWSUORM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Organi bersaglio
Stomach,intestinal tract,Kidney,Bladder
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?